Tris(dimethylamino)phosphin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexamethylphosphortriamid
OR0499-25G
APOSOR0499-25GEA 114 EUR
APOSOR0499-25G
Tris(dimethylamino)phosphin
Tris(dimethylamino)phosphin
Formel: C₆H₁₈N₃P
Molecular Weight: 163,2 g/mol
Siedepunkt: 162…164 °C
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008301
CAS-Nummer: 1608-26-0
UN: 1993
ADR: 3,III