2-(1,4-Diazepan-1-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(2-Hydroxyethyl)homopiperazine
OR0518-1G
APOSOR0518-1GEA
125
EUR
APOSOR0518-1G
2-(1,4-Diazepan-1-yl)ethanol
2-(1,4-Diazepan-1-yl)ethanol
Formel:
C₇H₁₆N₂O Molecular Weight: 144,22 g/mol Siedepunkt: 116…120 °C/1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01565842 CAS-Nummer: 53427-65-9 UN: 3267 ADR: 8,III |