3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: β-Indol-3-ylethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol

OR0519-5G OR0519-25G OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA 75.4 EUR
APOSOR0519-5G APOSOR0519-25G APOSOR0519-100G
3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161.2 g/mol
Siedepunkt: 174 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Flammpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005659
CAS-Nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR