3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β-Indol-3-ylethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol
OR0519-5G
OR0519-25G
OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA
75.4
EUR
APOSOR0519-5G
APOSOR0519-25G
APOSOR0519-100G
3-(2-Hydroxyethyl)indol 98%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.2 g/mol Siedepunkt: 174 °C/2mmHg Schmelzpunkt: 57…60 °C Flammpunkt: 255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005659 CAS-Nummer: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Merck Index: 12,09930 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...