4-Hydroxy-7-methyl-3-phenyl-1H-quinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR0532-1G
APOSOR0532-1GEA
364
EUR
APOSOR0532-1G
4-Hydroxy-7-methyl-3-phenyl-1H-quinolin-2-one
4-Hydroxy-7-methyl-3-phenyl-1H-quinolin-2-one
Formel:
C₁₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 251,28 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100772 CAS-Nummer: 83609-87-4 |