Hypoxanthin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Purin-6-on, 6-Purinon, Purin-6(1H)-on, 6-Hydroxypurin
OR0545-100G
APOSOR0545-100GEA
21.9
EUR
APOSOR0545-100G
Hypoxanthin 98%
Hypoxanthin
Formel:
C₅H₄N₄O Molecular Weight: 136,11 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005725 CAS-Nummer: 68-94-0 EINECS: 200-697-3 |