4-Iod-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0552-100G OR0552-25G OR0552-5G
APOSOR0552-100GEA 95.7 EUR
APOSOR0552-100G APOSOR0552-25G APOSOR0552-5G
4-Iod-o-toluidin
4-Iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025299
CAS-Nummer: 13194-68-8
EINECS: 236-154-2