3-Isopropylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Aminocumene, m-Cumidine
OR0560-1G
APOSOR0560-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0560-1G
3-Isopropylanilin
3-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C/15mmHg
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092918
CAS-Nummer: 5369-16-4