4-(Methylsulfonyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0562-100G OR0562-25G OR0562-5G
APOSOR0562-100GEA 198 EUR
APOSOR0562-100G APOSOR0562-25G APOSOR0562-5G
4-(Methylsulfonyl)phenol
4-(Methylsulfonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047806
CAS-Nummer: 14763-60-1