4-Isopropyl-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitro-4-(prop-2-yl)aniline, 4-Amino-3-nitrocumene
OR0566-1G
APOSOR0566-1GEA 116 EUR
APOSOR0566-1G
4-Isopropyl-2-nitroaniline
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180.204 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C (1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092920
CAS-Nummer: 63649-64-9