Isoquinolin-3-Carbonsäure Monohydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0571-1G
APOSOR0571-1GEA 0 EUR
APOSOR0571-1G
Isoquinolin-3-Carbonsäure Monohydrat 97%
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167216
CAS-Nummer: 203626-75-9