2-Methoxyphenylisocyanat 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene

OR0583-1G
APOSOR0583-1GEA 24.8 EUR
APOSOR0583-1G
2-Methoxyphenylisocyanat 95%
2-Methoxyphenylisocyanat

  • May form small amount of sediment.

Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149.15 g/mol
Siedepunkt: 94…96 °C/10mmHg
Dichte: 1.122 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002004
CAS-Nummer: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR