3-Methylbenzamidoxim
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
OR0604-1G OR0604-5G
APOSOR0604-1GEA 45.1 EUR
APOSOR0604-1G APOSOR0604-5G
3-Methylbenzamidoxim
3-Methylbenzamidoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833266
CAS-Nummer: 40067-82-1