Methyl-2-chlorisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
OR0610-100G
APOSOR0610-100GEA 72.5 EUR
APOSOR0610-100G
Methyl-2-chlorisonicotinat
Methyl-2-chlorisonicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171.5810 g/mol
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01765409
CAS-Nummer: 58481-11-1