Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate

OR0626-1G
APOSOR0626-1GEA 40.6 EUR
APOSOR0626-1G
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₆H₆O₃S
Molecular Weight: 158,18 g/mol
Siedepunkt: 107…109 °C
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055642
CAS-Nummer: 5118-06-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR