5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
AS057278, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR0650-1G
APOSOR0650-1GEA
0
EUR
APOSOR0650-1G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C5H6N2O2 Molecular Weight: 126.11 g/mol Schmelzpunkt: 236…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462235 CAS-Nummer: 402-61-9 |