6-Methylchinoxalin
Lieferant: Apollo Scientific
OR0653-5G
OR0653-100G
OR0653-25G
APOSOR0653-5GEA
0
EUR
APOSOR0653-5G
APOSOR0653-100G
APOSOR0653-25G
6-Methylchinoxalin
6-Methylquinoxaline
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041001 CAS-Nummer: 6344-72-5 |