2-(Methylsulphanyl)phenyl isocyanate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Isocyanatophenyl methyl sulphide, 1-Isocyanato-2-(methylthio)benzene, 2-Isocyanatothioanisole
OR0658-1G
APOSOR0658-1GEA
125
EUR
APOSOR0658-1G
2-(Methylsulphanyl)phenyl isocyanate 95+%
2-(Methylsulphanyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165,212 g/mol Siedepunkt: 126 °C (5 mm Hg) Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037076 CAS-Nummer: 52260-30-7 UN: 2206 ADR: 6.1,III |