4-Morpholino-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0662-250MG
APOSOR0662-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR0662-250MG
4-Morpholino-3-nitrobenzaldehyd
4-Morpholino-3-nitrobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 300541-91-7