Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR0694-250MG
APOSOR0694-250MGEA
40.6
EUR
APOSOR0694-250MG
Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylic acid
Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylic acid
Formel:
C₆H₄N₂O₂S Molecular Weight: 168,1732 g/mol Schmelzpunkt: 233…234 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03419463 CAS-Nummer: 53572-98-8 |