2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Carboxyphenyl)-1H-imidazole, 2-(1-Imidazolyl)benzoic Acid
OR0715-250MG
APOSOR0715-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR0715-250MG
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188,183 g/mol Schmelzpunkt: 198…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254507 CAS-Nummer: 159589-67-0 |