(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR0737-100G
OR0737-25G
APOSOR0737-100GEA
0
EUR
APOSOR0737-100G
APOSOR0737-25G
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₉NO₂ Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070578 CAS-Nummer: 79815-20-6 |