2,4,6-Tri-tert-butylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
OR0755-5G
APOSOR0755-5GEA
55.1
EUR
APOSOR0755-5G
2,4,6-Tri-tert-butylanilin 98%
2,4,6-Tri-tert-butylanilin
Formel:
C₁₈H₃₁N Molecular Weight: 261,45 g/mol Schmelzpunkt: 144…149 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011645 CAS-Nummer: 961-38-6 EINECS: 213-507-9 |