4-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0759-100MG
APOSOR0759-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR0759-100MG
4-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
4-(Piperidin-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Molecular Weight: 205,2530 g/mol
Schmelzpunkt: 214…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00587602
CAS-Nummer: 22090-24-0