DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride, H-DL-Trp-OMe·HCl
OR0765-25G
APOSOR0765-25GEA
43.5
EUR
APOSOR0765-25G
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride 97%
DL-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 254.714 g/mol Schmelzpunkt: 221…222 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066133 CAS-Nummer: 5619-09-0 |