4-Phenyl-1-butanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Phenylbutan-1-ol
OR0769-100G
APOSOR0769-100GEA 65.4 EUR
APOSOR0769-100G
4-Phenyl-1-butanol 97%
4-Phenyl-1-butanol
Formel: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 138…140 °C/14mmHg
Dichte: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002971
CAS-Nummer: 3360-41-6