4-(Methylthio)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Methylmercapto)benzaldehyd
OR0776-100G
APOSOR0776-100GEA
56.7
EUR
APOSOR0776-100G
4-(Methylthio)benzaldehyd
4-(Methylthio)benzaldehyd
Formel:
C₈H₈OS Molecular Weight: 152,22 g/mol Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa) Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006948 CAS-Nummer: 3446-89-7 EINECS: 222-365-7 UN: 3334 ADR: 9, |