3,5-Dibromo-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0797-1G
APOSOR0797-1GEA 183 EUR
APOSOR0797-1G
3,5-Dibromo-1-benzofuran
3,5-Dibromo-1-benzofuran
Formel: C₈H₄Br₂O
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659085
CAS-Nummer: 99660-97-6