1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR0800-5G OR0800-10G
APOSOR0800-5GEA 55.1 EUR
APOSOR0800-5G APOSOR0800-10G
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin 95%
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin
Formel: C₇H₁₇N₃
Siedepunkt: 112 °C/30mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701701
CAS-Nummer: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
UN: 2735
ADR: 8,III