3-Amino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride
OR0801-1G
APOSOR0801-1GEA
21.9
EUR
APOSOR0801-1G
3-Amino-1-methylpiperidine dihydrochloride
3-Amino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Formel:
C₆H₁₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 187,11 g/mol Schmelzpunkt: 236…238 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796280 CAS-Nummer: 894808-73-2 |