1-Boc-4-piperidinessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0804-10G OR0804-1G OR0804-5G
APOSOR0804-10GEA 0 EUR
APOSOR0804-10G APOSOR0804-1G APOSOR0804-5G
1-Boc-4-piperidinessigsäure
1-Boc-4-piperidinessigsäure
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800239
CAS-Nummer: 157688-46-5