4-(Boc-amino)piperidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine

OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 37.7 EUR
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidin 97%
4-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798171
CAS-Nummer: 73874-95-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR