1-(4-Methoxybenzoyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0809-1G
APOSOR0809-1GEA 58 EUR
APOSOR0809-1G
1-(4-Methoxybenzoyl)piperazine
1-(4-Methoxybenzoyl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 220,268 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02256020
CAS-Nummer: 94747-49-6