m-Anisaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxybenzaldehyde
OR0816-25G
APOSOR0816-25GEA 21.9 EUR
APOSOR0816-25G
m-Anisaldehyd 97%
m-Anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 140…143 °C/50mmHg
Dichte: 1.117 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003361
CAS-Nummer: 591-31-1
EINECS: 209-712-8