3,4,5-Trimethoxybenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,4,5-Trimethoxybenzoesäurenitril

OR0824-25G
APOSOR0824-25GEA 0 EUR
APOSOR0824-25G
3,4,5-Trimethoxybenzonitril 98%
3,4,5-Trimethoxybenzonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193.2 g/mol
Siedepunkt: 180…185 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 91…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001803
CAS-Nummer: 1885-35-4
EINECS: 217-550-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR