3-Iodbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR0825-100G OR0825-25G OR0825-5G
APOSOR0825-100GEA 144 EUR
APOSOR0825-100G APOSOR0825-25G APOSOR0825-5G
3-Iodbenzonitril 98%
3-Iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Molecular Weight: 229.02 g/mol
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00079762
CAS-Nummer: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR