1,7-Naphthyridin-8-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Amino-1,7-naphthyridine
OR0830-250MG
APOSOR0830-250MGEA
36.4
EUR
APOSOR0830-250MG
1,7-Naphthyridin-8-amine 95%
1,7-Naphthyridin-8-amine
Formel:
C₈H₇N₃ Molecular Weight: 145,17 g/mol Schmelzpunkt: 167…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319219 CAS-Nummer: 17965-82-1 |