1-(Methylsulfonyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
OR0841-5G
OR0841-25G
OR0841-100G
APOSOR0841-5GEA
0
EUR
APOSOR0841-5G
APOSOR0841-25G
APOSOR0841-100G
1-(Methylsulfonyl)piperazin
1-(Methylsulfonyl)piperazin
Formel:
C₅H₁₂N₂O₂S |
MDL:
MFCD02153225 CAS-Nummer: 55276-43-2 |