1-Adamantan-1-ylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0860-1G OR0860-5G
APOSOR0860-1GEA 0 EUR
APOSOR0860-1G APOSOR0860-5G
1-Adamantan-1-ylpiperazine
1-Adamantan-1-ylpiperazine
Formel: C₁₄H₂₄N₂
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01748381
CAS-Nummer: 19984-46-4