Phenyl(1-piperazinyl)methanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl(piperazin-1-yl)methanone
OR0862-1G
APOSOR0862-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0862-1G
Phenyl(1-piperazinyl)methanon
1-Benzoylpiperazine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molecular Weight: 190,24 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00810192
CAS-Nummer: 13754-38-6