1-Boc-3-hydroxypiperidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate

OR0870-25G OR0870-5G OR0870-100G
APOSOR0870-25GEA 40.6 EUR
APOSOR0870-25G APOSOR0870-5G APOSOR0870-100G
1-Boc-3-hydroxypiperidin
1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Schmelzpunkt: 65…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093938
CAS-Nummer: 85275-45-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR