1-Cyclohexylpiperazin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR0872-250MG
APOSOR0872-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR0872-250MG
1-Cyclohexylpiperazin 98%
1-Cyclohexylpiperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Molecular Weight: 168.28 g/mol
Siedepunkt: 256
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044809
CAS-Nummer: 17766-28-8
EINECS: 241-750-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR