Diethylpiperidin-4-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Diethylamino-piperidine, 4-(Diethylamino)piperidine
OR0874-1G
APOSOR0874-1GEA 31.9 EUR
APOSOR0874-1G
Diethylpiperidin-4-ylamine
Diethylpiperidin-4-ylamine
Formel: C₉H₂₀N₂
Siedepunkt: 108 °C/6mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04971982
CAS-Nummer: 143300-64-5