Ethyl-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-(methylthio)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 1,4-dihydro-2-(methylthio)-4-oxopyrimidine-5-carboxylate
OR0875-1G
APOSOR0875-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0875-1G
Ethyl-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₀N₂O₃S
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023234
CAS-Nummer: 53554-29-3