4-(Dipropylamino)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR0877-500MG
APOSOR0877-500MGEA
0
EUR
APOSOR0877-500MG
4-(Dipropylamino)piperidine 98%
4-(Dipropylamino)piperidine
Formel:
C₁₁H₂₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117822 CAS-Nummer: 675136-96-6 UN: 2735 ADR: 8,III |