N,N-Dimethylpiperazine-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Dimethylcarbamoyl)piperazine
OR0897-1G
APOSOR0897-1GEA
43.5
EUR
APOSOR0897-1G
N,N-Dimethylpiperazine-1-carboxamide
N,N-Dimethylpiperazine-1-carboxamide
Formel:
C₇H₁₅N₃O Molecular Weight: 157,213 g/mol Siedepunkt: 86 °C (0,3 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01050443 CAS-Nummer: 41340-78-7 |