5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carbaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidino)thiophene-2-carboxaldehyde
OR0900-5G
APOSOR0900-5GEA 229 EUR
APOSOR0900-5G
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO₂S
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425728
CAS-Nummer: 207290-72-0