(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
D(-)-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol
OR0903-100G
OR0903-25G
APOSOR0903-100GEA
174
EUR
APOSOR0903-100G
APOSOR0903-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75.11 g/mol Siedepunkt: 168…176 °C Dichte: 0.965 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064413 CAS-Nummer: 35320-23-1 UN: 2735 ADR: 8 III |