(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 0 EUR
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
(3-Chlorpropyl)dimethylammoniumchlorid 97%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Formel: C₅H₁₃Cl₂N
Schmelzpunkt: 138…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012521
CAS-Nummer: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2