Ethyl-2-(piperidin-4-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR0952-1G
APOSOR0952-1GEA 23 EUR
APOSOR0952-1G
Ethyl-2-(piperidin-4-yl)acetate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Siedepunkt: 72…73 °C/0,08mmHg
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02183575
CAS-Nummer: 59184-90-6